Learn More
Norme interne : Ge @ 10 μg/mL dans HNO3 à 2 %, tr. F-, VHG™
Code produit 17951496
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17951496 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17951496 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGLISAGE100
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme interne : Ge @ 10 μg/mL dans HNO3 à 2 %, tr. F-
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Germanium
CAS 7440-56-4
Méthodes ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Germanium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Ge
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Ge
Formule InChI InChI=1S/Ge
SMILES [Ge]
Nom IUPAC germanium
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 72.64
Quantité 100 mL
Poids de la formule 73,9212 g/mol