Learn More
Étalon interne, SPEX CertiPrep™
Code produit 12769705 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
2 ml
Conditionnement:
1mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12769705 1 ml 1mL
12779705 2 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12769705 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur CLPSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.91€
    117.20€ / 1mL
    Économisez 28.71€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
1,4-Dichlorobenzène-d43855-82-14000μg/ml
Acénaphthène-d1015067-26-24000μg/ml
Chrysène-d121719-03-54000μg/ml
Naphtalène-d81146-65-24000μg/ml
Pérylène-d121520-96-34000μg/ml
Phénanthrène-d101517-22-24000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Internal Standard
Note relative au nom Méthode EPA 625, Méthode SW-846 8270C, CLP Méthodes
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
Méthodes Pour les méthodes US EPA 625, 8270C, CLP
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Solvent or Matrix Dichlorométhane
Quantité 1 ml
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 4 000 μg/ml
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire