Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inuline, de racine de chicorée
Code produit. 15398836 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 15398836
Marque: Thermo Scientific Chemicals 457100250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 9005-80-5
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9005-80-5
Spécification
Nom chimique ou matériau Inulin
Perte à la dessiccation 10% max. (2 g, 105°C, 2 hrs)
Spectre IR Authentique
Quantité 25 g