Learn More
Zeiss™ Accessoires pour caméra Invertoskop™ C
Click to view available options
Type:
Adaptateur vidéo V25 C
Pouvoir grossissant:
1.0X
Diamètre (impériale):
1 in
À utiliser avec (équipement):
Caméra vidéo à puce 1 pouce
Description
- Adaptateur vidéo
- V25 C
- Disponibles en dia. 0,5 et 1,0 po
Spécification
Spécification
| Type | Adaptateur vidéo V25 C |
| Couleur | Noir |
| Diamètre (impériale) | 1 in |
| À utiliser avec (équipement) | Caméra vidéo à puce 1 pouce |
| Pouvoir grossissant | 1.0X |