Learn More
Invitrogen™ Lambda Hind III dsDNA Markers
Description
Génère des fragments de la taille de 23 130, 9416, 6557, 4361, 2322, 2027, 564 et 125 pb. Ces marqueurs de masse moléculaire d’ADN sont fournis avec un protocole décrivant le marquage facile des marqueurs avec des radioisotopes. Ils peuvent également être colorés avec du bromure d’éthidium. Un tube contient 200 μg.
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Type de produit | Marquage DNA |
| Contenu et stockage | Conserver à –20 °°C. |
| Compatibilité du gel | Gels d’agarose |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Plage de dimensions | 125 à 23,1 kb |
| Concentration | 0,5 mg/ml |
| Quantité | 200 µg |
| Gamme de produits | Ambion |
| Forme | Liquide |