Learn More
Invitrogen™ pUC19 DNA (Sau3A I digested)
Code produit. 10107054
Click to view available options
:
50 ug
Code produit. 10107054
Marque: Invitrogen™ AM7760
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
L’ADN pUC 19 d’Ambion est complètement digéré grâce à l’enzyme Sau3A I
Génère des fragments de 955, 585, 341, 258, 141, 105, 78, 75, 46, 36, 18, 17, 12, 11 et 8 pb. Les marqueurs peuvent être visualisés par coloration au bromure d’éthidium. Leurs extrémités peuvent également être marquées radioactivement grâce à la polynucléotide kinase T4 ou au fragment exo-Klenow. Un tube contenant 50μg de produit est inclus.
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Marquage DNA
Contenu et stockage Conserver à –20 °°C.
Compatibilité du gel Gels de polyacrylamide dénaturants, gels d’agarose
Conditions d’expédition Température ambiante
Plage de dimensions De 8 à 955 pb
Concentration 0,5 mg / ml
Quantité 50 μg
Gamme de produits Ambion