Learn More
Invitrogen™ siPORT™ Amine Transfection Agent with manual
Code produit. 10601196
Click to view available options
Quantité:
400 μl
1 mL
Type de produit:
Agent de transfection
Réactif de transfection
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10601196
Marque: Invitrogen™ AM4502
Includes
Fourni dans un tube contenant 0,4 ml.
Agent de transfection à base de polyamine, sans origine animale, à utiliser dans les cellules transfectantes pendant le repiquage : économise le temps, sans augmenter la toxicité.
  • Les expériences réussies avec de l’ARNsi nécessitent un agent de transfection adapté à vos cellules, et optimisé pour la livraison de l’ARNsi
  • L’efficacité de la livraison d’acides nucléiques des différents réactifs de transfection peut varier considérablement en fonction du type d’acide nucléique transfecté (ARN ou ADN, premier brin ou double brin) et des cellules utilisées
Produits accessoires :
  • Agent de transfection siPORT™ NeoFX™ (n° cat. AM4511 et AM4510), un mélange cationique et lipidique neutre est également disponible
  • Pour tester l’agent de transfection le mieux adapté à votre système, le kit Silencer™ ARNsi Transfection II (n° cat. AM1631) est recommandé, car il contient deux agents de transfection et des contrôles d’optimisation de la transfection
Culture cellulaire, transfection de l’ARNi, transfection de l’ARNsi synthétique, transfection
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification Aucun composant d’origine animale
Contenu et stockage Conserver à 4°C.
Type de cellule Cellules primaires
Format Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons
Type d’échantillon ARNsi synthétique
Transfection Technique Transfection basée sur les lipides
À utiliser avec (application) Transfection
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Gamme de produits Ambion, siPORT
Type de produit Réactif de transfection
Quantité 400 μl
Compatible avec le sérum Oui
Conditions d’expédition Glace