Learn More
Invitrogen™ siPORT™ NeoFX™ Transfection Agent with manual
Click to view available options
Quantité:
400 μl
1 mL
1 ml
Type de produit:
Réactif de transfection
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Un tube contenant 0,4 ml
- Polyvalent : fonctionne avec une large gamme de lignées cellulaires
- Reproductibles : produit des résultats homogènes, de lot à lot, de plaque à plaque et de puits à puits
- Efficace : transfection très efficace de l’ARNsi, qui permet d’utiliser de faibles concentrations en ARNsi et de minimiser les effets non spécifiques
- Rapide : transfection inversée des cellules lors de leur plaquage, ce qui permet d’économiser une journée
- Transfection inversée des cellules lors de leur mise sur plaques, ce qui permet d’économiser une journée
- Hautement reproductible et optimisé pour les concentrations réduites en ARNsi
- Compatible avec une large gamme de lignées cellulaires
Culture cellulaire, transfection de l’ARNi, transfection de l’ARNsi synthétique, transfection
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Classification | Aucun composant d’origine animale |
| Contenu et stockage | Conserver à 4°C. |
| Type de cellule | Cellules souches, cellules primaires, lignées cellulaires |
| Format | Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons |
| Type d’échantillon | ARNsi synthétique |
| Transfection Technique | Transfection basée sur les lipides |
| À utiliser avec (application) | Transfection |
| Compatibilité à haut débit | Compatible avec le haut débit |
| Gamme de produits | Ambion, siPORT |
| Type de produit | Réactif de transfection |
| Afficher plus |