Learn More
Invitrogen™ Bac-to-Bac™ Vector Kit
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
Description
Includes
10 μg de vecteur pFastBac1 et vecteur de contrôle pFastBac 1-GUS.
- Contient le vecteur pFastBac™1, ainsi que le vecteur de contrôle de l’expression, destiné à être utilisé dans le cadre du système d’expression baculovirus Bac-to-Bac, qui permet la production efficace de baculovirus recombinant pour les tests d’expression dans les cellules d’insectes
- S’appuie sur la génération de baculovirus recombinant par transposition spécifique au site dans E. coli plutôt que la recombinaison homologue dans les cellules d’insectes
- Le vecteur pFastBac 1 fourni par ce kit offre un promoteur de polyédrine fort pour l’expression des protéines et un grand site de clonage multiple pour un clonage simplifié
- Bacmide d’expression à gain de temps : la cassette d’expression du vecteur pFastBac se recombine avec le bacmide parent dans E. coli DH10Bac
- Cellules compétentes pour former un bacmide d’expression : le bacmide est ensuite transfecté dans des cellules d’insectes pour la production de particules de baculovirus recombinantes
- Sélection facile des colonies :
- Le bacmide parent dans E.coli DH10Bac contient un segment du gène lacZα
- Le gène lacZα est perturbé lors de la transposition de la cassette d’expression dans le bacmide permettant la sélection bleue / blanche des recombinants
Production et titration de baculovirus, Expression des insectes, Expression des protéines, Protéines, Expression, Isolement et analyse
Spécification
Spécification
| Accélérateur | Polyédrine |
| Type de produit | Kit de vecteur |
| Contenu et stockage | Contient 10 µg de vecteur pFastBac™1 et de vecteur de contrôle pFastBac™ 1-GUS. Stocker à -20°C. |
| Marqueur de protéine | Non étiqueté |
| Méthode de clonage | Enzyme de restriction / MCS |
| Quantité | 1 kit |
| Vecteur | pFastBac |
| Gamme de produits | Bac à Bac |