Learn More
Invitrogen™ BenchPro™ 4100 Reagent Vials
Code produit. 11581216
Click to view available options
Type:
Flacon de réactif
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 11581216
Marque: Invitrogen™ WP3001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
50 flacons gradués ; volume : 25 ml
Compatible avec le poste de traitement de cartes BenchPro™ 4100
S’utilise avec le produit WP0001.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 50 flacons gradués ; volume : 25 ml (chacun). Conserver à température ambiante.
Capacité 25 ml
À utiliser avec (application) Transfert Western
À utiliser avec (équipement) Système de traitement BenchPro™ 4100 Western
Gamme de produits BenchPro
Type Flacon de réactif
Format Tube(s)
À utiliser avec Compatible avec les produits WP0001
Quantité 50 vials
Conditions d’expédition Température ambiante
Dimensions 50 tubes, 25 ml chacun