Learn More
Invitrogen™ BenchPro™ 4100 Western Card
Code produit. 10455225
Click to view available options
Quantité:
10 cartes
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10455225
Marque: Invitrogen™ WP1001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Boîte de 10 cartes et 10 supports à membrane
Carte jetable à usage unique à insérer dans l’emplacement situé sur la partie supérieure de le poste de traitement de cartes BenchPro™ 4100
Développée pour l’immunodétection, la carte maintient la membrane à traiter dans un support pour transfert. Pendant le fonctionnement, les réactifs sont pompés à partir des flacons de réactifs et des flacons situés sur le plateau de réactifs, dans la carte et autour de la membrane. L’ordre des réactifs utilisés et la synchronisation des étapes du protocole sont basés sur le protocole sélectionné.
Compatible avec le produit WP0001.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Boîte de 10 cartes et 10 supports à membrane. Conserver à température ambiante.
Capacité 1 membrane par carte
À utiliser avec (application) Transfert Western
À utiliser avec (équipement) Système de traitement BenchPro™ 4100 Western, XCell SureLock™ Mini, iBlot™
Gamme de produits BenchPro
Cadence 1 membrane par carte
Type Carte
À utiliser avec Compatible avec les produits WP0001
Quantité 10 cartes