Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ gDNA Plant Kit
GREENER_CHOICE
Code produit. 10695273
Click to view available options
Nbre de réactions:
960 préparations
96 préparations
Type d’échantillon:
Champignons, Plantes
Feuille, Graines
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10695273
Marque: Invitrogen™ CS18000
Includes
  • Microbilles magnétiques ChargeSwitch (25 mg/ml dans 10 mM de MES, pH 5,0, 10 mM de NaCl, 0,1 % de Tween20)
  • Tampon de lyse ChargeSwitch (L18)
  • Tampon de précipitation ChargeSwitch (N5)
  • Tampon de lavage ChargeSwitch (W12)
  • Tampon d’élution ChargeSwitch (E6 ; 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5 avec 1 mM d’EDTA)
  • RNase A (5 mg/ ml dans 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5, 10 mM d’EDTA )
  • 10 % SDS dans l’eau déminéralisée
  • 10 % de détergent (D1)
Optimisé pour une extraction d’ADN de plus grande pureté
Le kit d’ADNg pour végétaux ChargeSwitch™ contient des microbilles magnétiques permettant d’isoler rapidement et efficace l’ADN génomique d’échantillons fongiques et végétaux, notamment les feuilles, les tissus et les graines, moins de 15 minutes après la préparation du lysat.
  • Optimisé pour une extraction d’ADN de plus grande pureté
  • Compatible avec les protocoles à haut débit
  • Parfait pour une grande variété d’applications en aval.
  • Moins dangereux, moins de déchets
Purification et analyse de lʼADN et de lʼARN, extraction de lʼADN, purification de lʼADN génomique, ADNg issu de plantes et de champignons
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Tous les composants du kit d’ADN génomique de végétaux ChargeSwitch™ sont livrés à température ambiante. Dès réception, conserver la RNase A à 4“C. Conserver tous les autres composants du kit à température ambiante.
Composants :
Microbilles magnétiques ChargeSwitch™ (25 mg/ml dans 10 mM de MES, pH 5,0, 10 mM de NaCl, 0,1 % de Tween-20)
™ Tampon de lyse ChargeSwitch™ (L18)
Tampon de précipitation ChargeSwitch™ (N5)
Tampon de nettoyage ChargeSwitch™ (W12)
Tampon d’élution ChargeSwitch (E6 ; 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5 avec 1 mM d’EDTA)
RNase A (5 mg/ml dans 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5, 10 mM d’EDTA)
10 % de SDS dans de l’eau déminéralisée
10 % de détergent (D1)
Format Kit
Isolation Technology Chimie ChargeSwitch™
Type d’échantillon Champignons, Plantes
À utiliser avec (application) PCR, transfert Southern, séquençage, clonage
Concept écologique Moins de ressources utilisées et moins de déchets, moins de risques
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
Nbre de réactions 96 préparations
Gamme de produits ChargeSwitch
Type de produit Kit pour ADNg végétal
Quantité 96 préparations
Conditions d’expédition Température ambiante
Cible ADN génomique
Heure du test 15 min