Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™-Pro Plasmid Miniprep Kit
Code produit. 10797483
Click to view available options
Nbre de réactions:
10 préparations
250 préparations
50 préparations
Conditionnement:
1 pièce
250 préparations
50 préparations
Code produit. 10797483
Marque: Invitrogen™ CS30010
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Includes
Colonnes Miniprep avec tubes de prélèvement, tubes de récupération, tampon de resuspension, RNase A, tampon de lyse, tampon de précipitation, tampons de lavage 1 et 2 et tampon d’élution
Aucun réactif dur ou potentiellement interférant.
Le kit de minipréparation pour plasmide ChargeSwitch™-Pro permet de générer de l’ADN plasmidique de haute qualité sans utiliser de réactifs difficiles ou potentiellement interférents, afin d’obtenir un meilleur succès lors des applications en aval.
  • Protocole 100 % exempt d’éthanol, de guanidinium, de matières organiques, aqueux pour une méthode plus sûre et plus rationalisée
  • Produit purifié plus propre pour des performances améliorées dans les applications en aval
  • Kit complet prêt à l’emploi pour un démarrage rapide et facile
  • Parfaitement adapté à la purification de l’ADN plasmidique, à partir de cultures bactériennes de 1 à 5 ml, incubées pendant une nuit, produisant jusqu’à 20 µg d’ADN plasmidique
Purification et analyse d’ADN et d’ARN, extraction d’ADN, minipréparation, purification de l’ADN plasmide
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de colonne Colonne de centrifugation
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Format Kit
Isolation Technology Chimie ChargeSwitch™
Balance Mini
Type d’échantillon Culture bactérienne
Type de produit final ADN plasmide
À utiliser avec (application) PCR, transfert Southern, séquençage, clonage
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Nbre de réactions 10 préparations
Échelle de préparation < 100 µg d’ADN plasmidique (à petite échelle)
Gamme de produits ChargeSwitch
Type de produit Kit Plasmide Miniprep
Quantité 10 préparations
Conditions d’expédition Température ambiante
Cible ADN plasmide