Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™-Pro Plasmid Miniprep Kit
Description
Includes
Colonnes Miniprep avec tubes de prélèvement, tubes de récupération, tampon de resuspension, RNase A, tampon de lyse, tampon de précipitation, tampons de lavage 1 et 2 et tampon d’élution
Le kit de minipréparation pour plasmide ChargeSwitch™-Pro permet de générer de l’ADN plasmidique de haute qualité sans utiliser de réactifs difficiles ou potentiellement interférents, afin d’obtenir un meilleur succès lors des applications en aval.
- Protocole 100 % exempt d’éthanol, de guanidinium, de matières organiques, aqueux pour une méthode plus sûre et plus rationalisée
- Produit purifié plus propre pour des performances améliorées dans les applications en aval
- Kit complet prêt à l’emploi pour un démarrage rapide et facile
- Parfaitement adapté à la purification de l’ADN plasmidique, à partir de cultures bactériennes de 1 à 5 ml, incubées pendant une nuit, produisant jusqu’à 20 µg d’ADN plasmidique
Purification et analyse d’ADN et d’ARN, extraction d’ADN, minipréparation, purification de l’ADN plasmide
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Type de colonne | Colonne de centrifugation |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Format | Kit |
| Isolation Technology | Chimie ChargeSwitch™ |
| Balance | Mini |
| Type d’échantillon | Culture bactérienne |
| Type de produit final | ADN plasmide |
| À utiliser avec (application) | PCR, transfert Southern, séquençage, clonage |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec des cadences élevées (manuel) |
| Nbre de réactions | 10 préparations |
| Afficher plus |