Learn More
Invitrogen™ Gateway™ BP Clonase™ Enzyme Mix
1146.00€ - 3505.00€
Spécification
Conditions d’expédition | Glace carbonique |
---|---|
Enzymes | BP Clonase |
Tampon compatible | Tampon de réaction |
Type de produit | Mélange enzymatique BP Clonase |
Gamme de produits | Clonase™, Gateway™ |
Includes: Solution protéinase K (2 μg/μl), solution 30 % PEG 8000/30 mM MgCl2 et vecteur de contrôle positif.
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10207432
|
Invitrogen™
11789013 |
20 réactions |
1146.00€
20 réactions |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10003152
|
Invitrogen™
11789021 |
100 réactions |
3505.00€
100 réactions |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Les protéines catalysent la recombinaison in vitro de produits PCR ou de fragments d’ADN à partir de clones (contenant des sites attB) et d’un vecteur donneur (contenant des sites attP) pour générer des clones d’entrée
- Le format de l’enzyme BP Clonase II est un mélange unique d’enzyme et de tampon pour garantir la stabilité enzymatique et permettre une préparation pratique de la réaction de 10 μl en moins d’étapes de pipetage, ce qui maximise l’efficacité de la recombinaison et minimise le pipetage
- Le format original de l’enzyme BP Clonase est un mélange unique d’enzyme et de tampon de réaction fournis dans des tubes séparés
Clonage, clonage Gateway, recombinaison Gateway
Order Info
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Specifications
Glace carbonique | |
Tampon de réaction | |
Clonase™, Gateway™ |
BP Clonase | |
Mélange enzymatique BP Clonase |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.