Learn More
Invitrogen™ Mélange d’enzymes Gateway™ BP Clonase™ II
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 réactions
20 réactions
missing translation for 'unitSize'
100 réactions
20 réactions
Description
Includes
Solution protéinase K (2 μg/μl) et un vecteur de contrôle positif
- Catalyse la recombinaison in vitro des produits PCR ou le sous-clonage des fragments d’ADN à partir de clones (contenant des sites attB) et d’un vecteur donneur (contenant des sites attP) pour générer des clones d’entrée
- Contient des enzymes et un tampon dans un mélange unique afin de permettre une préparation pratique de réactions de dix microlitres en moins d’étapes de pipetage
- Stabilité du produit garantie pendant 6 mois lorsqu’il est correctement conservé entre -20°C et -80°C
Order Info
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Le mélange d’enzymes Gateway™ BP Clonase™ II comprend une solution de protéinase K (2 µg/µl) et un vecteur de contrôle positif. Stockage entre -20°C et -80°C. Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct. |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Enzymes | BP Clonase |
| Tampon compatible | Tampon enzymatique |
| Quantité | 100 réactions |
| Type de produit | Mélange enzymatique BP Clonase |
| Gamme de produits | Clonase, Gateway |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction