Learn More
Invitrogen™ Mélange d’enzymes Gateway™ LR Clonase™
Description
Includes
Solution protéinase K (2 μg/μl) et un vecteur de contrôle positif
Le mélange d’enzymes Gateway LR Clonase contient une combinaison exclusive d’enzymes d’intégrase (Int), de facteur d’hébergement d’intégration (IHF) et d’excisionase (Xis) venant catalyser la recombinaison in vitro entre un clone d’entrée (contenant un gêne d’intérêt flanqué par des sites attL) et un vecteur de destination (contenant des sites attR) de façon à générer votre clone d’expression.
- Spécialement optimisé pour le clonage de fragments simples et multiples
- Se présente sous la forme d’un mélange unique et optimisé d’enzyme et de tampon de réaction, garantissant la stabilité enzymatique. La simplicité de son processus de pipetage pour le clonage de fragments simples et multiples en fait un produit simple à utiliser
Clonage, clonage Gateway, recombinaison Gateway
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Tous les kits d’enzymes Gateway™ LR Clonase™ comprennent une solution de protéinase K (2 µg/µl) et un vecteur de contrôle positif. Conserver l’enzyme LR Clonase™ à -80°C ; les mélanges d’enzymes LR Clonase™ II ou II Plus à -20°C. Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct. |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Enzymes | LR Clonase |
| Tampon compatible | Tampon de réaction |
| Quantité | 20 réactions |
| Type de produit | Mélange enzymatique LR Clonase |
| Gamme de produits | Clonase, Gateway |