Learn More
Invitrogen™ Competent Cell Sampler
Code produit. 10359243
Click to view available options
Quantité:
8 x 50 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10359243
Marque: Invitrogen™ A10469
Includes
L’échantillonneur de cellules compétentes contient deux transformations de chacune des quatre souches de cellules chimiquement compétentes au format One Shot™.
Comprend deux réactions de quatre souches d’E. coli chimiquement compétentes
  • One Shot™ Mach1™ T1R, (réf. C862003), est la souche chimiquement compétente à croissance la plus rapide actuellement disponible. Les colonies Mach1™ T1R sont clairement visibles dans les huit heures suivant la mise en place de votre transformation. À partir d’une colonie d’une nuit, les mini-préparations peuvent être réalisés après quatre heures de croissance.
  • Génotype : F- φ80(lacZ)ΔM15 ΔlacX74 hsdR(rκ–, mκ +) ΔrecA1398 endA1 tonA
    • Les cellules One Shot™ OmniMAX 2 T1R, (réf. C854003), sont parfaites pour une utilisation dans toutes les applications de clonage, y compris la technologie Gateway™. Elles offrent la plus grande efficacité de transformation de toute cellule chimiquement compétente dans le format d’emballage One Shot™.
  • Génotype : F’ {proAB+ lacIq lacZΔM15 Tn10(TetR) Δ(ccdAB)} mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) φ80(lacZ)ΔM15 Δ(lacZYA-argF) U169 endA1 recA1 supE44 thi-1 gyrA96 relA1 tonA panD
    • One Shot™ Stbl3, (réf. C7373-03), réduit la fréquence des recombinaisons homologues indésirables, ce qui est parfait pour le clonage d’ADN instable.
  • Génotype : F- mcrΒ mrr hsdcS20 (rΒ-, mΒ-) recA13 supE44 ara-14 galK2 lacY1 proA2 rpsL20 (StrR) xyl-5 λ- leu mtl-1
    • Les cellules One Shot™ TOP10, (réf. C4040-03), sont parfaites pour le clonage de routine et sont incluses dans de nombreux kits de clonage et d’expression TOPO™.
  • Génotype : F- mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) φ80lacZΔM15 ΔlacX74 recA1 araD139 Δ(ara leu) 7697 galU galK rpsL (StrR) endA1 nupG λ-
Croissance rapide : Oui
Sélection bleue / blanche : Oui
Clonage d’ADN instable : Convient au clonage d’ADN instable
Construction de bibliothèques : Oui
Réduction de la recombinaison : Oui
Clonage de l’ADN méthylé : Oui
Amélioration de la qualité plasmidique : Oui
Propagation des vecteurs ccdB : Ne convient pas à la propagation de vecteur ccdB
Episome F’ (pour créer de l’ADNsb) : Contient l’épisome F’
Préparation de l’ADN non méthylé : Non adapté à la préparation de l’ADN non méthylé
Phage T1 - résistant (tonA) : Oui
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Souche bactérienne ou de levures Mach1, OmniMAX2, TOP10, Stbl3
Contenu et stockage L’échantillonneur de cellules compétentes contient deux transformations de chacune des quatre souches de cellules chimiquement compétentes au format One Shot™. Conservation à -80°C.
Format Tube
Concentration 1 x 10^9 cellules/ml
Espèces E. coli
Efficacité > 1x10^9
Gamme de produits One Shot
Type de produit Kit d’échantillonneur de cellules compétentes
Quantité 8 x 50 μl
Conditions d’expédition Glace carbonique