Learn More
Invitrogen™ Lames de chambre de comptage de cellules Countess™
Code produit. p-4931409
Click to view available options
Type:
Coloration
Lame de chambre Countess
Lame de chambre de numération de cellules
Porte-lames
Quantité:
1 250 lames
1 unité, 1 unité
2 x 1 ml
2 500 lames
500 lames
50 lames
5 000 lames
Conditionnement:
1 pièce
2500 pièces
50 pièces
500 pièces
5000 pièces
Code produit. 10399053
Marque: Invitrogen™ C10228
Includes
Lames et 20 x flacons de 1 ml de bleu trypan (0,4 %)
Conçue pour une utilisation avec le compteur de cellules automatisé Countess
Countess Cell Counting Chamber Slides are designed exclusively for automated cell counting on the Countess Automated Cell Counter. These individually packaged slides feature two enclosed chambers and are disposable, offering convenience when performing cell culture. The Countess family of automated cell counters employs the widely used trypan blue staining method for cell counting to identify dead cells and measure cellular viability using brightfield.
  • Préstérilisés et conditionnement individuel
  • Comprend deux chambres séparées et fermées (75 × 25 × 1,8 mm ; profondeur de la chambre = 100 μm) utilisées pour compter un échantillon double ou deux échantillons différents
  • Les cellules sont comptées au centre du compartiment de comptage
  • Volume de chargement des échantillons : 10 μlitres
Comptage, viabilité et cryoconservation des cellules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Lame de chambre Countess
Gamme de produits Countess
À utiliser avec (équipement) Compteur automatisé de cellules Countess™
Capacité 10 μL/Chamber
Positions 2 Chambers/Slide
Profondeur (métrique) 100 μm (Chamber)
Dimensions 75 x 25 x 1,8 mm ; profondeur de chambre = 100 μm
Contenu et stockage Contenu :
1 boîte de 50 lames compartimentées de numération cellulaire Countess™ et 2 flacons de colorant bleu trypan (1 ml chacun).
Chaque lame contient deux chambres de numération cellulaire (75 mm × 25 mm × 1,8 mm ; profondeur de chambre = 100 μm).
Pour une utilisation à température ambiante dans des conditions normales de laboratoire.
Quantité 50 lames
compliance-icons
Identifiant produit
  • X50 CELL COUNTING CHAMBER SLIDE COUNTESS
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2,7-Naphthalenedisulfonic acid