Learn More
Invitrogen™ dATP (10 mM)
Description
Includes
Fourni à une concentration de 10 mM dans le Tris-HCl (pH 7,5). Le mélange dNTP de 10 mM contient les quatre dNTP, chacun à une concentration finale de 10 mM.
Le mélange de dNTP 10 mM, le dATP, le dCTP, le dGTP et le dTTP (2’-désoxynucléoside 5’-triphosphates) sont adaptés à une utilisation dans la PCR, le séquençage, la translation de coupure, le remplissage, la synthèse d’ADNc et les réactions de traînée TdT, ainsi qu’à la dilution de dNTP radiomarqués.
PCR, PCR et PCR en temps réel
Informations sur la commande
Produit homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Spécification
Spécification
| Concentration | 10 mM |
| Contenu et stockage | Le nucléotide est fourni comme solution pratique prête à l’emploi à une concentration de 10 mM dans le Tris-HCl (pH 7,5). Conserver à -20°C. |
| Forme | Liquide |
| Marqueur ou colorant | Non marqué |
| Quantité | 250 μl |
| Conditions d’expédition | Produit homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée |
| À utiliser avec (application) | Standard PCR, Real Time PCR (qPCR), Isothermal Amplification |