Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ CD34 Positive Isolation Kit
Description
Includes
Chaque kit contient 5 ml de Dynabeads revêtues d’anticorps monoclonal anti-CD34 et 5 ml de DETACHaBEAD™ CD34. Le kit peut traiter jusqu’à 5 x 109 cellules
Les cellules positivement isolées sont exemptes de microbilles et d’anticorps, phénotypiquement inaltérées et adaptées à toutes les applications en aval, y compris la cytométrie en flux, les études fonctionnelles et la culture cellulaire pour produire des cellules dendritiques (DC). Le système d’isolement cellulaire Dynal CD34 Progenitor Cell Isolation System peut également être utilisé pour isoler les cellules CD34+ du singe rhésus (Macaca mulatta).
- Isolement positif des cellules souches progénitrices humaines CD34+ avec libération de microbilles
- Les cellules souches peuvent être isolées directement du sang total, du sang de cordon ou de la moelle osseuse
- Les cellules CD34+ isolées peuvent être utilisées dans n’importe quelle application, c’est-à-dire dérivées dans des cellules dendritiques (DC)
- Échantillons de départ : PBMC provenant de sang périphérique mobilisé, de moelle osseuse ou de sang de cordon
- Capacité : Traite environ 5 x 109 cellules au total
- Type de cellule : Cellules souches, cellules souches (hématopoïétiques)
- Méthode d’isolement : Isolement positif
- Viabilité de sortie : >95 %
- Type d’échantillon : Sang (périphérique mobilisé), sang (cordon ombilical), moelle osseuse
- Matériau de démarrage (n° de cellule) : 1 x 108 PBMC par isolement
- Espèces cibles : Humaine
Analyse cellulaire, culture cellulaire, isolement cellulaire, isolement et expansion cellulaires, culture des cellules souches hématopoïétiques, isolement des cellules humaines, analyse des cellules souches, culture des cellules souches, isolement des cellules souches, recherche sur les cellules souches, préparation des échantillons de cellules souches
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Cellules souches, cellules souches (hématopoïétiques) |
| Contenu et stockage | Chaque kit contient 5 ml de Dynabeads™ revêtues d’anticorps monoclonal anti-CD34 et 5 ml de DETACHaBEAD™ CD34. Ce kit peut traiter jusqu’à 5 × 109 cellules. Conserver les composants entre 2 et 8°C. |
| Type de produit | Kit d’isolement cellulaire positif |
| Technologie d’isolement | Isolement positif |
| Nbre de cellules | Traite ∼ 5 x 10^9 cellules au total |
| Viabilité de sortie | >95 % |
| Gamme de produits | DETACHaBEAD, DYNAL, Dynabeads |
| Pureté ou qualité | Niveau de recherche |
| Quantité | 5 ml |
| Type d’échantillon | Sang (périphérique mobilisé), sang (cordon ombilical), moelle osseuse |
| Afficher plus |