Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ CD4 Positive Isolation Kit
Description
Includes
5 ml de Dynabeads CD4 revêtues d’anticorps monoclonal anti-CD4 et de 2 ml de DETACHaBEAD™ CD4. Le kit peut traiter jusqu’à 2 x 109 cellules.
Les cellules sont libérées des microbilles à l’aide de DETACHaBEAD ; réactif pour obtenir des cellules exemptes de microbilles et d’anticorps.
- Isolement non agressif des cellules T CD4+ de tout échantillon ; aucune colonne requise
- Isolement positif exempt de microbilles et d’anticorps des cellules CD4+ pour tout dosage en aval
- Capacité : Traite environ 2 x 109 cellules au total
- Type de cellule : Cellules T (CD4)
- Méthode d’isolement : Isolement positif
- Viabilité de sortie : >95 %
- Type d’échantillon : Sang, PBMC
- Matériau de démarrage (n° de cellule) : 1 x 107 PBMC par isolement
- Espèces cibles : Humaine
Analyse cellulaire, isolement des cellules, isolement et expansion des cellules, isolement des cellules humaines
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Cellules T (CD4) |
| Contenu et stockage | Chaque kit contient 5 ml de Dynabeads™ CD4 revêtues d’anticorps monoclonal anti-CD4 et 2 ml de DETACHaBEAD™ CD4. Ce kit peut traiter jusqu’à 2 × 109 cellules. Conditions de conservation : 2°C à 8°C. Ne pas congeler. |
| Type de produit | Kit d’isolement cellulaire positif |
| Technologie d’isolement | Isolement positif |
| Nbre de cellules | Traite ∼ 2 x 10^9 cellules au total |
| Viabilité de sortie | >95 % |
| Gamme de produits | DETACHaBEAD™, DYNAL™, Dynabeads™ |
| Pureté ou qualité | Niveau de recherche |
| Quantité | 5 mL |
| Type d’échantillon | PBMC, sang |
| Afficher plus |