Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ CD8 Positive Isolation Kit
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
5 ml de Dynabeads CD8 revêtues d’anticorps monoclonal anti-CD8 et 2 ml de DETACHaBEAD™ CD8.
Les cellules sont libérées des microbilles à l’aide de DETACHaBEAD ; réactif pour obtenir des cellules exemptes de microbilles et d’anticorps.
- Isolement non agressif des cellules T CD8+ de tout échantillon ; aucune colonne requise
- Isolement positif exempt de microbilles et d’anticorps des cellules CD8+ pour tout dosage en aval
- Capacité : Traite environ 2 x 109 cellules au total
- Type de cellule : Cellules T (CD8)
- Méthode d’isolement : Isolement positif
- Viabilité de sortie : >95 %
- Type d’échantillon : Sang, PBMC
- Matériau de démarrage (n° de cellule) : 1 x 107 PBMC par isolement
- Espèces cibles : Humaine
Analyse cellulaire, isolement des cellules, isolement et expansion des cellules, isolement des cellules humaines
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Cellules T (CD8) |
| Contenu et stockage | Ce produit contient : 5 ml de Dynabeads™ CD8 revêtues d’anticorps monoclonal anti-CD8 et 2 ml de DETACHaBEAD™ CD8. Conditions de conservation : 2°C à 8°C. Ne pas congeler. |
| Type de produit | Kit d’isolement cellulaire positif |
| Technologie d’isolement | Isolement positif |
| Nbre de cellules | Traite ∼ 2 x 10^9 cellules au total |
| Viabilité de sortie | >95 % |
| Gamme de produits | DETACHaBEAD, DYNAL, Dynabeads |
| Pureté ou qualité | Niveau de recherche |
| Quantité | 5 mL |
| Type d’échantillon | PBMC, sang |
| Afficher plus |