Learn More
Invitrogen™ Cellules compétentes de DH10Bac MAX Efficiency™
Code produit. 10592663
Click to view available options
Quantité:
5 x 100 μl
Conditionnement:
500µL
Code produit. 10592663
Marque: Invitrogen™ 10361012
Edge
Includes
Cellules compétentes DH10Bac à efficacité maximale : 5 flacons, 100μl chacun (500μl au total), ADN pUC19 (0,01 μg/ml) : 1 flacon, 100 μl, milieu S.O.C. : 2 flacons, 6 ml chacun
Capable de prendre en charge une recombinaison spécifique au site entre pFastBac™ et bMON14272
Les cellules compétentes MAX Efficiency DH10Bac sont utilisées pour la production de bacmides recombinants utilisés dans le système d’expression génétique Baculovirus Bac-to-Bac™. La souche DH10Bac E. coli contient un vecteur navette de baculovirus (bacmide) qui peut se recombiner avec un plasmide donneur, pFastBac™, pour créer un bacmide d’expression contenant un gène d’intérêt cloné.
Utilisation de cellules compétentes MAX Efficiency DH10Bac
MAX Efficiency DH10Bac Les cellules compétentes peuvent servir d'hôte pour™ un vecteur pFastBac recombinant contenant un gène d'intérêt cloné. Les cellules DH10Bac abritent un vecteur navette de baculovirus (bMON14272) et un plasmide auxiliaire (pMON7142), et sont capables de générer des bacmides de haut poids moléculaire qui peuvent ensuite être amplifiés, purifiés et utilisés pour la transfection de cellules d’insectes et l’expression génétique qui s’en suit. La résistance à la kanamycine pour la sélection et l’entretien des bacmides est apportée par bMON14272, et la résistance à la tétracycline par pMON7124.
  • > rendements constants de plus de 1 x 108 transformants/μg
  • Tolérance de petites quantités de réactions de ligatures non diluées
  • support de screening efficace de colonies bleues ou blanches (Marquage Φ80lacZΔM15)
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Production et titration de baculovirus, clonage, expression des insectes, expression des protéines, protéines, expression, isolement et analyse, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cellules compétentes
Contient l’épisome F Absence d’épisome F’
Efficacité > 1 x 10^8
Type de cellule Chimiquement compétent
Améliore la qualité des plasmides Non
Clonage d’ADN méthylé Non
Niveau d’efficacité de la transformation Efficacité moyenne (10^8-10^9 cfu⁄µg)
Contenu et stockage Contenu :
• Cellules chimiquement compétentes DH10Bac à efficacité maximale : 5 flacons, 100 µl chacun (500 µl au total)
• d'ADN pUC19 (0,01 µg/ml) : 1 flacon, 100 µl
• Milieu S.O.C. : 2 flacons, 6 ml chacun
Stockage des cellules compétentes à -80°C. Conserver l’ADN pUC19 à -20°C. Conserver le milieu S.O.C à 4°C ou à température ambiante.
Clonage d’ADN instable Ne convient pas au clonage d’ADN instable
Souche bactérienne ou de levures DH10Bac
Sélection bleue / blanche Oui
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Préparation de l’ADN non méthylé Non adapté à la préparation de l’ADN non méthylé
Propagation de vecteurs ccdB Pas pour la propagation de vecteur ccdB
Réduit la recombinaison Non
Conditions d’expédition Glace carbonique
Résistant au phage T1 (tonA) Non
Espèces E. coli
Format Tube
Gamme de produits DH10Bac, MAX Efficacité™
Quantité 5 x 100 μl