missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MAX Efficiency™ DH5α-T1R Competent Cells

Code produit. 12017519
Click to view available options
Quantité:
5 x 200 μl
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 12017519

Marque: Invitrogen™ 12034013

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Cellules chimiquement compétentes à haute efficacité pour générer des librairies d’ADNc

Efficacité maximale DH5α En plus de la prise en charge de l’analyse des bleus / blancs, les mutations de recA1 et endA1 en cellules DH5αα augmentent la stabilité des inserts et améliore la qualité de l’ADN plasmidique préparé à partir de mini-preps. Efficacité maximale DH5α Les cellules compétentes résistantes au phage-DH5 T1 produisent >1 x 109 transformants/μg d'ADN monomère pUC19 dansμune réaction de transformation de 100 litres.

Non compatible avec des cadences élevées (manuel)

Clonage, transformation

Informations sur la commande

Conditions d’expédition : Glace carbonique

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Type de produit Cellule compétente
Contient l’épisome F Absence d’épisome F’
Améliore la qualité des plasmides Oui
Clonage d’ADN méthylé Non
Niveau d’efficacité de la transformation Haute efficacité (> 10^9 cfu⁄µg)
Contenu et stockage Conserver dans un congélateur ultra-froid (-68 à -85°C).
Résistance aux antibiotiques des bactéries No
Clonage d’ADN instable Ne convient pas au clonage d’ADN instable
Sélection bleue / blanche Oui
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Préparation de l’ADN non méthylé Non adapté à la préparation de l’ADN non méthylé
Réduit la recombinaison Oui
Conditions d’expédition Glace carbonique
Résistant au phage T1 (tonA) Oui
Espèces E. coli
Format Tube
Gamme de produits DH5a, efficacité MAX
Quantité 5 x 200 μl
Afficher plus Afficher moins

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis