Learn More
Invitrogen™ DNA Polymerase I
Code produit. p-4921658
Click to view available options
Quantité:
1000 U
250 U
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10358002
Marque: Invitrogen™ 18010017
Includes
1000 unités d’ADN polymérase dans un tampon de stockage de 50 mM de phosphate de potassium (pH 7,0), 100 mM de Kcl, 1 mM de DTT et 50 % (v/v) de glycérol. Il est fourni entre 5 et 10 unités/μl.
ADN polymérase avec 5’→3’ et 3’→5’ d’activités d’exodésoxyribonucléase
Test de performance et de qualité
Matrice d’endodésoxyribonucléase ; efficacité de la traduction de nick dépendante de la DNase I déterminée.
Définition d’unité
Une unité intègre 10 nmol de désoxyribonucléotide total dans du matériau précipitable par acide en 30 min à 37°C à l’aide d’un modèle/d’une amorce.
Conditions de réaction de l’unité 
: 50 mM de phosphate de potassium (pH 7,0), 6,7 mM de MgCl2, 1 mM de 2-mercaptoéthanol, 80 μg/ml de modèle/amorce, 32 μM de dTTP, 69 nM [3H] de dTTP et enzyme dans 100 μL pendant 30 min à 37°C. Intègre également des nucléotides biotinylés.
  • Applications : Traduction de nick dépendante de la DNase I, synthèse de second brin dans le clonage d’ADNc, remplissage de 5’ en suspension
  • Source : purifiée à partir d’E. coli exprimant le gène de l’ADN polymérase I sur un plasmide
Clonage, clonage par enzymes de restriction
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C).
Description ADN polymérase
Forme Liquide
Polymérase DNA Polymerase I
Activité exonucléasique 3' - 5', 5' - 3'
Quantité 250 U
Conditions d’expédition Glace humide
Hot Start Non