Learn More
Invitrogen™ Mélange dNTP (10 mM chacun)
Code produit. p-4925114
Click to view available options
Quantité:
100 μl
1 ml
5 x 1 ml
Conditionnement:
100µL
1mL
5 pièces
Code produit. 16498753
Marque: Invitrogen™ 18427089
La solution dNTP Invitrogen 10 mM est un mélange de quatre nucléotides (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) dans une solution Tris-HCl de 0,6 mM.
Chaque nucléotide est à une concentration de 10 mM. Cette solution dNTP 10 mM peut être utilisée dans le cadre d’une réaction en chaîne de la polymérase (PCR), d’un séquençage, de réactions de remplissage, de traduction de coupure, de la synthèse de l’ADNc et de réactions de traînée TdT.
La fabrication de la solution dNTP Invitrogen répond aux normes les plus élevées de l’industrie :
• Fabriquée selon la norme ISO 9001
• Fabriquée dans des salles stériles de classe D
Caractéristiques :
• synthèse chimique
• pH 7,5
• Pureté > à 99 % confirmée par HPLC
• Stable pendant 2 ans à –20°C
• Sans qPCR, PCR, inhibiteurs de transcription inverse
• Ne contient pas de DNase ni de RNase
• Ne contient pas d’ADN humain ni d’E. coli
Applications :
• qPCR, RT-qPCR
• PCR, RT-PCR, synthèse de l’ADNc
• PCR haute fidélité et longue portée
• Amplification isotherme
• Marquage de l’ADN
• Clonage
• Méthode Sanger et séquençage de nouvelle génération (NGS)
Informations sur la commande
Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 mM
Contenu et stockage dNTP Mix, contains 10 mM each of dATP, dCTP, dGTP, and dTTP (1 x 1 mL)
Store at –20°C.
Forme Liquide
Marqueur ou colorant Non marqué
Quantité 5 x 1 ml
Conditions d’expédition Produit homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
À utiliser avec (application) Standard PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR)
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.