Learn More
Invitrogen™ Kit de dNTP (100 mM)
Description
La solution de dNTP à 100 mM est composée de quatre désoxyribonucléotides (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), chacun à une concentration de 100 mM. Les deoxynucléotides sont adaptés à une utilisation dans la réaction en chaîne de la polymérase (PCR), le séquençage, le remplissage, la traduction de coupure, la synthèse d’ADNc et les réactions d’extension homopolymérique de TdT.
Chip-Chip, biologie de la chromatine, PCR, PCR et PCR en temps réel, ARNi, recherche sur l’épigénétique et les ARN non codants
Informations sur la commande
Produit homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Spécification
Spécification
| Concentration | 100 mM |
| Contenu et stockage | Contenu : 100 mM de dATP, dCTP, dGTP et dTTP chacun. Chaque dNTP est fourni dans 2 × flacons de 1,25 ml contenant 250 µmol de dNTP dans de l’eau purifiée. Stocker entre -30°C et -10°C. |
| Forme | Liquide |
| Marqueur ou colorant | Non marqué |
| Quantité | 8 x 1,25 ml |
| Conditions d’expédition | Produit homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée |
| À utiliser avec (application) | Standard PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR) |