Learn More
Invitrogen™ Exosome-Human CD81 Isolation Reagent (from cell culture)
Code produit. 15460544
Click to view available options
Quantité:
2 ml
Conditionnement:
2mL
Code produit. 15460544
Marque: Invitrogen™ 10616D
Edge
Permet l’isolement de vésicules extracellulaires positives à CD81 comme les exosomes à partir de milieux de culture cellulaire enrichis
Obtenez un sous-ensemble d’exosomes très pur avec une évolutivité facile des protocoles grâce au réactif d’isolement de l’exosome humain CD81 (à partir de la culture cellulaire). Après isolement, la sous-population spécifique d’exosomes ou d’ECV peut être étudiée plus en profondeur grâce à des méthodes telles que le transfert Western, la qPCR ou le séquençage de nouvelle génération.
  • Temps de manipulation minimal pour l’isolement spécifique des exosomes
  • Compatible avec la plupart des analyses en aval
  • Des études récentes suggèrent que la population d’exosome / ECV se compose de plusieurs sous-ensembles, éventuellement avec des fonctions différentes
  • Grâce à la technologie de séparation magnétique Dynabeads basée sur l’immunoaffinité, ces sous-ensembles peuvent être isolés et étudiés de façon sélective
  • Les milieux de culture cellulaire doivent d’abord être enrichis pour les exosomes
  • Cela peut être fait rapidement et efficacement à l’aide des réactifs d’isolement des exosomes totaux (à partir de milieux de culture cellulaire) ou par ultracentrifugation traditionnelle
  • Après enrichissement, des exosomes spécifiques sont isolés en se liant à la surface des microbilles magnétiques
  • En plus de leur sensibilité, reproductibilité et stabilité de haute qualité, les Dynabeads vous permettent d’observer les échantillons lors de la manipulation en raison de la couleur des microbilles magnétiques
  • Lorsqu’un tube d’échantillon est placé dans l’aimant, les exosomes liés aux microbilles sont attirés vers le côté du tube, ce qui facilite la séparation et les changements de tampon
  • Le volume de l’échantillon et de la microbille peut facilement être mis à l’échelle selon la taille de votre échantillon ou selon vos applications en aval
Mélangez soigneusement pour garantir que les microbilles magnétiques ne se déposent pas dans le tube à échantillons. Nous recommandons d’utiliser un mélangeur qui assure à la fois l’inclinaison et la rotation pour un mélange optimal.
Analyse cellulaire, isolement des exosomes, exosomes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2–8°C).
Type de produit Réactif d’isolement
Gamme de produits Dynabeads
Quantité 2 ml
Type d’échantillon Cultures cellulaires