Learn More
Invitrogen™ Exosome Immunoprecipitation Reagent (Protein A)
Description
Le réactif d’immunoprécipitation de l’exosome (protéine A) permet un isolement magnétique doux des protéines exosomiques, ce qui entraîne une contrainte physique minimale pour la protéine cible.
- Conserve les complexes protéiques d’exosome intacts
- Réduit considérablement le bruit de fond : liaison non spécifique faible
- Durée de protocole rapide : 30 minutes seulement
- Comparaison maximale : la sensibilité très élevée permet plusieurs échantillons dans le même gel
- Les Dynabeads couplées à la protéine A sont largement utilisées pour l’immunoprécipitation (IP), l’immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) et l’isolement des protéines
- Les propriétés magnétiques des Dynabeads en font une alternative optimale à la suspension de sépharose ou d’agarose pour l’immunoprécipitation, car la technologie de séparation magnétique est plus rapide et plus douce que d’autres méthodes, ce qui provoque un stress physique minimal pour les protéines cibles
- La conformation des protéines natives et les complexes protéiques de grande dimension seront préservés
- La capacité de liaison est d’environ 240 μg d’Ig humaines par ml de microbilles
- Pour l’isolement de l’Ig via la protéine G, utilisez l’immunoprécipitation de l’exosome (protéine G)
Non compatible avec un débit élevé.
Découverte de biomarqueurs, recherche sur le cancer, analyse cellulaire, analyse clinique, analyse de biomarqueurs exosomiques, exosomes, immunoprécipitation, recherche en oncologie et sur les maladies génétiques, isolement de protéine à partir d’exosomes, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver entre 2 et 8°C. |
| Type de produit | Réactif d’immunoprécipitation d’exosome |
| Type de produit final | Complexes protéiques, protéines (natives) |
| Format | Microbilles en suspension |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec le haut débit (manuel) |
| Technologie d’isolement | Microbille magnétique |
| Type de ligand | Protéine A |
| Gamme de produits | Dynabeads |
| Quantité | 1 ml |
| Type d’échantillon | Exosomes |
| Afficher plus |