Learn More
Invitrogen™ Exosome Immunoprecipitation Reagent (Protein G)
Code produit. 13395354
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
13395354 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 13395354 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 10612D
Isoler rapidement les protéines exosomiques et comparer plusieurs échantillons sur le même gel
Le réactif d’immunoprécipitation de l’exosome (protéine G) permet un isolement magnétique rapide et doux des protéines exosomiques, ce qui entraîne une contrainte physique minimale pour la protéine cible et permet une comparaison de plusieurs échantillons dans le même gel.
  • Conserve les complexes protéiques d’exosome intacts
  • Réduisez considérablement le bruit de fond ; liaison non spécifique faible
  • Durée de protocole rapide : seulement 30 minutes
  • Comparaison maximale : la sensibilité très élevée permet plusieurs échantillons dans le même gel
  • Les Dynabeads couplés à la protéine A sont largement utilisées pour l’immunoprécipitation (IP), l’immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) et l’isolement des protéines
  • Les propriétés magnétiques des Dynabeads en font une alternative optimale par rapport à la suspension de sépharose ou d’agarose pour l’immunoprécipitation, car la technologie de séparation magnétique est plus rapide et plus douce que d’autres méthodes, ce qui provoque un stress physique minimal pour les protéines cibles
  • La conformation des protéines natives et les complexes protéiques de grande dimension seront préservés
  • La capacité de liaison est d’environ 240 μg d’Ig humaines par ml de microbilles
  • Pour l’isolement des Ig via la protéine A, utilisez l’immunoprécipitation de l’exosome (protéine A)
Non compatible avec un débit élevé.
Découverte de biomarqueurs, recherche sur le cancer, analyse cellulaire, analyse clinique, analyse de biomarqueurs exosomiques, exosomes, immunoprécipitation, recherche en oncologie et sur les maladies génétiques, isolement de protéine à partir d’exosomes, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver entre 2 et 8°C.
Type de produit Réactif d’immunoprécipitation d’exosome
Type de produit final Complexes protéiques, protéines (natives)
Format Microbilles en suspension
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Technologie d’isolement Microbille magnétique
Type de ligand Protéine G
Gamme de produits Dynabeads
Quantité 1 ml
Type d’échantillon Exosomes
Conditions d’expédition Température ambiante
Espèces cibles Toutes les espèces
Diamètre (métrique) 2,8 μm