Learn More
Invitrogen™ Exosome-Streptavidin Isolation/Detection Reagent
Code produit. 15256985
Change view
Click to view available options
Quantité:
3 ml
Conditionnement:
3mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15256985 3 ml 3mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 15256985 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 10608D
Edge
Purifiez rapidement et facilement les exosomes CD63+ pré-enrichis à partir de milieux de culture cellulaire
Le réactif d’isolement / de détection exosome-streptavidine, associé à votre choix d’anticorps primaire biotinylé, permet la purification d’exosomes (également appelés vésicules extracellulaires et corps multi-vésiculaires) qui peuvent ensuite être détectés à l’aide de techniques telles que la cytométrie en flux, la microscopie électronique ou le transfert Western. Les exosomes doivent être pré-enrichis avant l’isolement. Ceci peut être fait par ultracentrifugation ou en utilisant le réactif d’isolement total des exosomes (à partir du milieu de culture cellulaire) rapide et efficace.
  • Flexibilité maximale grâce à votre choix d’anticorps biotinylés
  • Visualisez votre échantillon pendant la manipulation
  • Protocole facilement adaptable
  • Détectez les exosomes par cytométrie en flux en moins d’1 heure
  • Utilise la technologie de séparation magnétique Dynabeads
  • Permet une purification facile des exosomes pré-enrichis à partir de milieux de culture cellulaire, puis permet de détecter les exosomes purifiés via des techniques telles que la cytométrie en flux, la microscopie électronique ou le transfert Western
  • Les Dynabeads, monodispersées et relativement grandes (4,5 μm de diamètre), permettent un FFC / SSC clair et défini généralement en moins d’1 heure
  • La manipulation magnétique permet également de visualiser l’échantillon grâce à la couleur marron clair des microbilles
Un bon mélange est essentiel
  • Pour un isolement réussi de l’exosome, il est important d’utiliser un mélangeur qui s’incline et tourne pour s’assurer que les microbilles ne se déposent pas dans le tube
  • Évitez la rotation de bout en bout pour les petits volumes d’échantillons (par exemple, 100 μl)
  • Veuillez consulter le manuel d’utilisation ci-dessous pour plus d’instructions
Découverte de biomarqueurs, recherche sur le cancer, analyse cellulaire, clinique, analyse de biomarqueurs exosomaux, exosomes, recherche sur l’oncologie et les maladies génétiques, isolement des protéines à partir des exosomes, préparation d’échantillons de protéines et purification des protéines, protéines, expression, isolation et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Culture cellulaire
Contenu et stockage Conserver entre 2 et 8°°C
Type de produit Réactif d’isolement / détection de streptavidine
Gamme de produits Dynabeads
Quantité 3 ml
Type d’échantillon Surnageants de culture cellulaire
Espèces cibles Humaine
Diamètre (métrique) 4,5 μm