Learn More
Invitrogen™ Acide carboxylique Dynabeads™ MyOne™
Les groupes d’acides carboxyliques de surface permettent la formation de liaisons amides covalentes aux protéines / peptides via des groupes amino ou sulphydryl primaires
195.00€ - 704.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur (entre 2 et 8°C). |
---|---|
À utiliser avec (application) | Purification et isolement des protéines |
Type de produit | Acide carboxylique |
Volume d’élution min | 5 μlitres |
Format | Microbilles en solution |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10563775
|
Invitrogen™
65011 |
2 ml |
195.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10503375
|
Invitrogen™
65012 |
10 ml |
704.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les microbilles présentent une chimie de liaison rapide et une faible liaison non spécifique des acides nucléiques. Les oligonucléotides, les anticorps ou autres ligands modifiés par les amines peuvent facilement être couplés aux microbilles. L’activation par carbodiimide est nécessaire. Les Dynabeads MyOne 1 μm possèdent une large surface, une capacité supérieure, une forte attraction magnétique et un faible taux de sédimentation pendant l’incubation. Les produits MyOne sont personnalisés pour une utilisation dans des protocoles automatisés où un rendement élevé est primordial. À utiliser avec n’importe quel type d’échantillon.
- Idéal pour une utilisation comme support solide pour les tests de diagnostic in vitro
- Capture de séquences d’ADN / ARN spécifiques, de protéines ou de tout autre analyte
- Grande mobilité magnétique et faible taux de sédimentation
- Concentration : 10 mg / ml
Purification de protéines hydrophobes / hydrophiles, purification de protéines et de peptides, isolement et analyse de complexes protéiques, préparation d’échantillons protéiques et purification de protéines, interactions protéine-protéine, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conserver au réfrigérateur (entre 2 et 8°C). | |
Acide carboxylique | |
Microbilles en solution | |
Dynabeads™, MyOne™ | |
Tout type d’échantillon | |
Acide carboxylique |
Purification et isolement des protéines | |
5 μlitres | |
Compatible avec le haut débit | |
Niveau de recherche | |
Température ambiante | |
1 μm |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.