Learn More
Invitrogen™ Liant de biotine Dynabeads™
Code produit. 10541455
Click to view available options
Quantité:
2 ml
5 ml
Conditionnement:
2mL
5mL
Code produit. 10541455
Marque: Invitrogen™ 11047
Includes
5 ml de Dynabeads enduites de streptavidine recombinante.
Dynabeads Biotin Binder contains 2.8 μm superparamagnetic beads that bind biotinylated antibodies (or other biotinylated ligands), allowing you to isolate cells from any species (e.g., human, mouse, rat, non-human primates, and cell lines).
Dynabeads Biotin Binder contains 2.8 μm superparamagnetic beads that bind biotinylated antibodies (or other biotinylated ligands), allowing you to isolate cells from any species (e.g., human, mouse, rat, non-human primates, and cell lines). Advantages of Dynabeads Biotin Binder:
  • Works with any cell type, from any sample and from any species
  • Fast and efficient depletion or positive isolation of any target cells for molecular downstream assays using a biotinylated primary antibody
  • Obtain pure and untouched cells using a mixture of biotinylated antibodies to deplete unwanted cells
Le liant à la biotine Dynabeads isole des cellules de n’importe quelle espèce (p. ex., humains, souris, rats, primates non humains et lignées cellulaires).
  • Convient à tous les types de cellules, à partir de tout échantillon et de toute espèce
  • Déplétion rapide et efficace ou isolement positif de toute cellule cible pour des dosages moléculaires en aval à l’aide d’un anticorps primaire biotinylé
  • Obtenez des cellules pures et intactes à l’aide d’un mélange d’anticorps biotinylés pour appauvrir les cellules indésirables
  • Capacité : Traite environ 2 x 109 cellules au total
  • Type de cellule : Toutes les cellules de toutes les espèces
  • Méthode d’isolement : Déplétion, isolement négatif ou isolement positif
  • Viabilité de sortie : >95 %
  • Réactivité : Toutes les espèces
  • Type d’échantillon : Sang, PBMC, tissus digérés
  • Matériau de démarrage (n° de cellule) : 1 x 107 PBMC par isolement
  • Espèces cibles : Toutes les espèces
Adaptable à diverses stratégies d’isolement
Utile pour de nombreux types d’échantillons
Analyse cellulaire, isolement cellulaire, isolement et expansion des cellules, isolement des cellules humaines, isolement des cellules de souris, isolement des cellules secondaires
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Toutes les cellules de toutes les espèces
Contenu et stockage Ce produit contient : 5 ml de Dynabeads™ enduites de streptavidine recombinante.
Conserver entre 2 et 8°C.
Type de produit Liant de biotine
Comprend 5 mL Dynabeads coated with recombinant streptavidin.
Technologie d’isolement Déplétion, isolement négatif ou isolement positif
Nbre de cellules Traite ∼ 2 x 10^9 cellules au total
Viabilité de sortie >95 %
Gamme de produits DYNAL, Dynabeads
Pureté ou qualité Niveau de recherche
Quantité 5 ml
Réactivité Toutes les espèces
Type d’échantillon PBMC, digestions tissulaires, sang
Conditions d’expédition Température ambiante
Numéro de cellule du matériau de départ 1 x 10^7 PBMC par isolement
Espèces cibles Toutes les espèces
Diamètre (métrique) 2,8 μm