Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ M-270 Carboxylic Acid
Code produit. p-4924201
Click to view available options
Quantité:
2 ml
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10049022
Marque: Invitrogen™ 14305D
Edge
Dynabeads hydrophiles (2,8 μm) avec groupes d’acides carboxyliques
Ces groupes de surface permettent la formation de liaisons amides covalentes aux protéines / peptides via des groupes d’amines ou sulfhydryles primaires. À utiliser avec n’importe quel type d’échantillon.
  • Couplage immédiat et non agressif à basse température et neutre à faible pH
  • L’activation par carbodiimide est nécessaire
  • D’autres groupes réactifs peuvent être introduits à l’aide des agents de réticulation disponibles sur le marché
  • Utilisé pour l’isolement de petits composants tels que les protéines et les peptides
  • Immobilisation des protéines / peptides labiles et couplage N-terminal des peptides
  • Faible liaison non spécifique des acides nucléiques
  • Compatible avec le haut débit
  • Concentration : 2 x 109 microbilles / ml
Purification de protéines hydrophobes / hydrophiles, purification de protéines et de peptides, isolement et analyse de complexes protéiques, préparation d’échantillons protéiques et purification de protéines, interactions protéine-protéine, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2–8°C).
Diamètre (métrique) 2,8 μm
Volume d’élution min 5 μlitres
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’échantillon Tout type d’échantillon
Fonctionnalité de surface Acide carboxylique
Gamme de produits DYNAL, Dynabeads
Quantité 2 ml
Type Microbille avec groupe d’acides carboxyliques
Format Microbilles en suspension
Pureté ou qualité Niveau de recherche