Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ FlowComp™ Human CD14 Kit
Des microbilles magnétiques permettent l’isolement positif de monocytes CD14+ purs à partir du sang total, de la moelle osseuse, de la couche tampon, des cellules mononucléaires (MNC) ou des digestions tissulaires
Marque: Invitrogen™ 11367D
Code nomenclature Nacres: NC.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.13000kg
Includes: 2 x 3 ml de FlowComp ; Dynabeads, 1 ml de FlowComp ; anticorps humain CD14 et 2 x 20 ml de FlowComp ; tampon de libération
Description
Les cellules peuvent être libérées à partir des microbilles à l’aide du tampon de libération FlowComp.
- Isolement rapide des monocytes CD14+ à partir de tout échantillon : aucune colonne requise
- Monocytes CD14+ purs et sans microbilles pour une application en aval
- Capacité : 2 x 109 de PBMC ou 80 ml de sang total ou 160 ml de couche tampon
- Type de cellule : Monocytes
- Produit final : Cellules
- Non compatible avec le haut débit
- Méthode d’isolement : Isolement positif : les cellules sont exemptes de microbilles après isolement
- Nombre de réactions : 40 isolements
- Pureté : 99%
- Type d’échantillon : Sang, couche tampon, PBMC
- Espèces cibles : Humaine
Analyse cellulaire, isolement des cellules, isolement et expansion des cellules, isolement des cellules humaines
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Monocytes | |
Le kit contient 2 x 3 ml de microbilles FlowComp™ Dynabeads™, 1 ml d’anticorps humain CD14 FlowComp™ et 2 x 20 ml de tampon de libération FlowComp™. Conserver à : 2 à 8°C |
|
Cellules | |
Non compatible avec le haut débit (manuel) | |
Anticorps | |
40 isolements | |
Qualité recherche, 99 % | |
Température ambiante | |
2,8 μm |
Monoclonal | |
Kit de cellules | |
Microbilles en solution | |
Isolement positif : les cellules sont exemptes de microbilles après isolement | |
2 x 10^9 de PBMC ou 80 ml de sang total ou 160 ml couche tampon | |
FlowComp™ | |
PBMC, couche tampon, sang | |
Humaine |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.