Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Goat Anti-Mouse IgG
Code produit. 10008192
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10008192
Marque: Invitrogen™ 11033
Includes
Microbilles Dynabeads de 5 ml revêtues d’anticorps polyclonaux de chèvre contre toutes les sous-catégories d’IgG de souris.
À utiliser avec l’IgG de souris pour la déplétion ou l’isolement positif des cellules à des fins moléculaires
À utiliser avec toute IgG de souris pour la déplétion ou l’isolement positif des cellules à des fins moléculaires Toutes les cellules peuvent être isolées à partir de n’importe quel échantillon de toutes les espèces, à l’exception de la souris, et utilisées pour d’autres analyses moléculaires.
  • Déplétez toute cellule cible de toutes les espèces, sauf la souris
  • Isolez les cellules directement à partir du sang total pour les applications moléculaires
  • Utilisez un cocktail d’IgG de souris pour dépléter les cellules marquées indésirables et obtenir des cellules intactes, en microbilles et exemptes d’anticorps
  • Échantillons de départ : Sang total, sang ombilical, MNC, couche tampon, rate de souris / ganglions lymphatiques, digestions tissulaires
  • Capacité totale d’anticorps : Traite environ 2 x 109 cellules au total
  • Type de cellule : Toutes les cellules de toutes les espèces, à l’exception de la souris
  • Méthode d’isolement : Déplétion, isolement négatif ou isolement positif
  • Viabilité de sortie : >95 %
  • Réactivité : Toutes les espèces, à l’exception de la souris
  • Type d’échantillon : Sang, PBMC, tissus digérés
  • Produit de départ (N° de cellule ) : 1 x 107 PBMC par isolement
  • Espèces cibles : Toutes les espèces, à l’exception de la souris
Analyse cellulaire, isolement cellulaire, isolement et expansion des cellules, isolement des cellules humaines, isolement des cellules secondaires
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Fragment d’anticorps Anticorps entier
Type de cellule Toutes les cellules de toutes les espèces, à l’exception de la souris
Clonalité Polyclonal(e)
Contenu et stockage Ce produit contient : 5 ml de microbilles Dynabeads™ revêtues d’anticorps polyclonaux de chèvre contre toutes les sous-catégories d’IgG de souris.
Conserver entre 2 et 8°C.
Type de produit Anti-IgG de souris chèvre
Type de colorant Dynabeads™
Espèces hôtes Chèvre
Technologie d’isolement Déplétion, isolement négatif ou isolement positif
Nbre de cellules Traite ∼ 2 x 10^9 cellules au total
Viabilité de sortie >95 %
Gamme de produits DYNAL, Dynabeads
Pureté ou qualité Niveau de recherche
Quantité 5 ml
Réactivité Toutes les espèces, à l’exception de la souris
Type d’échantillon PBMC, digestions tissulaires, sang
Conditions d’expédition Température ambiante
Numéro de cellule du matériau de départ 1 x 10^7 PBMC par isolement
Espèces cibles Toutes les espèces, à l’exception de la souris