Learn More
Invitrogen™ Époxy Dynabeads™ M-270
Code produit. p-4924202
Click to view available options
Quantité:
60 mg
300 mg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10512625
Marque: Invitrogen™ 14301
Edge
Includes
60 mg Dynabeads M-270 Epoxy, environ 6,7 x 107 microbilles/mg, fourni sous forme de poudre lyophilisée.
Microbilles superparamagnétiques de 2,8 μm contenant des groupes époxy de surface.
Les microbilles d’époxy Dynabeads M-270 se lient de façon covalente aux groupes d’amines ou sulfhydryles primaires des protéines et des peptides, les rendant idéales pour le couplage des anticorps, des peptides, des protéines intactes et d’enzymes fonctionnels. Ces microbilles hydrophiles au pH neutre affichent une très faible capacité à établir des liaisons non spécifiques avec les protéines et colorants, ce qui réduit le recours à des agents bloquants. De plus, les microbilles d’époxy Dynabeads M-270 sont dépourvues du détergent Tween et conviennent donc très bien à l’analyse par spectrométrie de masse. À utiliser avec n’importe quel type d’échantillon.
  • Idéales pour l’immunoprécipitation (IP) des protéines et complexes protéiques
  • Séparation magnétique non agressive mais rapide avec temps d’incubation courts permettant l’identification des complexes transitoires et labiles
  • Le couplage de l’anticorps covalent avec les microbilles Dynabeads évite la co-élution de l’anticorps avec les protéines cibles
Purification de protéines hydrophobes / hydrophiles, isolement des organites, affichage du phage, purification de protéines et de peptides, isolement et analyse de complexes protéiques, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, interactions protéine-protéine, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contient 60 mg d’époxy M-270 Dynabeads™, ∼ 6,7 × 107 microbilles / mg, fournies sous forme de poudre lyophilisée.
Conserver entre 2°C et 8°C.
Diamètre (métrique) 2,8 μm
Volume d’élution min 5 μlitres
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’échantillon Tout type d’échantillon
Fonctionnalité de surface Époxy
Gamme de produits DYNAL, Dynabeads
Quantité 60 mg
Type Microbilles en époxy
Format Lyophilisation
Pureté ou qualité Niveau de recherche