Learn More
Invitrogen™ Streptavidine T1 Dynabeads™ MyOne™
Code produit. 10620544
Click to view available options
Type de produit:
Conjugué de streptavidine, Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Dynabeads™ M-270 Streptavidin
Dynabeads™ M-280 Streptavidin
Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1
Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Dynabeads™ Streptavidin Trial Kit
Dynabeads™ Streptavidin for Target Enrichment
Kit d’isolement, Dynabeads™ kilobaseBINDER™ Kit
Quantité:
10 mL
100 mL
10 mL
2 mL
200 Isolations
4 x 1 mL
50 mL
Conditionnement:
1 pièce
10mL
2mL
50mL
Code produit. 10620544
Marque: Invitrogen™ 65306
Includes
Les Dynabeads sont fournis en PBS, pH 7,4 avec 0,01 % de Tween™-20 et 0,02 % de NaN3 ajoutés comme conservateurs
La streptavidine Dynabeads MyOne T1 représente la méthode de référence pour l’isolement et la manipulation d’acides nucléiques biotinylés, d’anticorps ou d’autres ligands et cibles biotinylés.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are designed for high-specificity, low-background capture of target molecules with biotinylated affinity binders such as antibodies, antigens, or oligonucleotides. Available in various sizes and surface chemistries, these beads can be tailored to provide the best fit for specific application needs.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are compatible with high-throughput automation platforms, including KingFisher sample purification systems, ensuring seamless integration into new and existing workflows.
L’affinité de liaison très élevée de l’interaction streptavidine-biotine (Kd = 10-15) est exploitée dans un large éventail d’applications.
  • Isolation directe et rapide de la molécule biotinylée
  • Protocoles flexibles avec une cinétique délicate et efficace des réactions en phase liquide
  • Faible liaison non spécifique des nucléotides et des acides nucléiques
  • Faible agrégation dans les tampons d’hybridation à forte teneur en sel
  • Adapté aux applications d’acides nucléiques aux exigences extrêmes
  • Faible liaison non spécifique des petites protéines chargées négativement
  • La production suit un procédé validé et conforme aux exigences BPFa pour les dispositifs médicaux
  • Adapté aux protocoles automatisés
  • Diamètre de la bille : 2,8 μm
  • Capacité de liaison (biotine libre) : 650 à 1 350 pmoles / mg de microbilles
  • Concentration : 10 mg / ml
  • Compatible avec des cadences élevées
  • Type d’échantillon : N’importe quel type d’échantillon
ChIP sur puce, biologie de chromatine, immunoprécipitation de chromatine (ChIP), purification et analyse d’ADN et d’ARN, extraction d’ADN, immunoprécipitation, purification des protéines et des peptides, préparation des échantillons de protéine et purification des protéines, protéines, expression, isolement et analyse, RNAI, épigénétique et recherche d’ARN non codant, purification de l’ADN et de l’ARN propre à la séquence, purification d’ARN / ADN viraux
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de microbilles Magnetic polystyrene-based beads covalently coupled with recombinant Streptavidin
Concentration 10 mg/mL
Contenu et stockage Dynabeads M-270 Streptavidin is supplied in PBS, pH 7.4 with 0.02% NaN3. Store at 2°C to 8°C.
Format Beads in Suspension
Isolation Technology Magnetic Bead
Diamètre (métrique) 2.8 μm (CV < 5%)
À utiliser avec (équipement) KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets
À utiliser avec (application) Aggregation-prone immunoassays, immunoprecipitations, or DNA/RNA isolation followed by enzymatic reactions, requiring high specificity, ease of handling under harsh conditions, and minimal nuclease activity
Compatibilité à haut débit High-throughput Compatible
Gamme de produits Dynabeads
Type de produit Dynabeads™ M-270 Streptavidin
Quantité 10 mL
Conditions d’expédition Ambient Temperature
Propriété de liaison ≥950 pmol free biotin/mg beads
État réglementaire For Research Use Only
Certifications/Conformité ISO9001 and ISO13485
Fonctionnalité de surface Carboxylic acid hydrophilic surface, non-blocked