Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Pan Mouse IgG
Code produit. 10680894
Click to view available options
Quantité:
2 ml
5 ml
5 x 5 mL
Conditionnement:
1 pièce
2mL
Code produit. 10680894
Marque: Invitrogen™ 11042
Includes
5 ml d’IgC Dynabeads Pan de souris revêtues d’IgG d’anti-souris humaine monoclonal. L’anticorps monoclonal est un anti-IgG4 de souris spécifique au Fc humain et n’a pas montré de réactivité croisée aux IgG humaines, de rat, de hamster, de chèvre, de lapin et de cobaye.
Lie les IgG monoclonales de souris de choix pour l’isolement ou la déplétion spécifique des cellules
Dynabeads Pan Mouse IgG binds monoclonal mouse IgGs of your choice for specific cell isolation or depletion. It will bind all subclasses of mouse IgG and is Fc specific. Low amount of IgG is required for binding. All cells from all species except from mouse can be isolated with this product, depending only on the specific antibody of choice.
  • Depletion—cells can be depleted from a sample
  • Positive isolation—cells can be positively isolated from a sample for molecular applications
  • Negative isolation—cells can be negatively isolated from a PBMC sample by adding an antibody cocktail of mouse IgGs towards the unwanted cells. Compatible with flow cytometry.
Note:
For cellular assays we recommend positive isolation followed by release of beads from the cells. Recommended product for bead-free cells: Dynal CELLection Pan Mouse IgG (Cat. No. 115-31D) in combination with your mouse IgG.
Starting samples:
Whole blood, PBMC, buffy coat, tissue digests.
L’IgG de souris Dynabeads Pan Mouse IgG lie toutes les sous-classes d’IgG de souris et est spécifique au Fc. Une faible quantité d’IgG est requise pour la liaison. Toutes les cellules de toutes les espèces, à l’exception de la souris, peuvent être isolées avec un produit, en fonction uniquement de l’anticorps spécifique de votre choix.
  • Les cellules peuvent être déplétées à partir de l’échantillon
  • Les cellules peuvent être isolées positivement de l’échantillon pour des applications moléculaires
  • Les cellules peuvent être isolées négativement de l’échantillon de PBMC en ajoutant un cocktail d’anticorps des IgG de souris vers les cellules indésirables
  • Compatible avec la cytométrie en flux
  • Échantillons de départ : Sang total, PBMC, couche tampon, digestions tissulaires
  • Capacité totale d’anticorps : Traite environ 2 x 109 cellules au total
  • Type de cellule : Toutes les cellules de toutes les espèces, à l’exception de la souris
  • Viabilité de sortie : >95 %
  • Réactivité : Toutes les espèces, à l’exception de la souris
  • Type d’échantillon : Sang, PBMC, tissus digérés
  • Matériau de démarrage (n° de cellule) : 1 x 107 PBMC par isolement
  • Espèces cibles : Toutes les espèces, à l’exception de la souris
Pour les dosages cellulaires, nous recommandons l’isolement positif suivi de la libération de microbilles des cellules. Produit recommandé pour les cellules exemptes de microbilles : IgG de souris Dynal CELLection Pan en association avec vos IgG de souris.
Analyse cellulaire, isolement cellulaire, isolement et expansion cellulaire, ChIP-on-Chip, biologie de la chromatine, immunoprécipitation de la chromatine (ChIP), isolement des cellules humaines, ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, isolement des cellules secondaires
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Fragment d’anticorps Anticorps entier
Type de cellule Toutes les cellules de toutes les espèces, à l’exception de la souris
Clonalité Monoclonal
Contenu et stockage Ce produit contient : 5 x 5 ml d’IgG de souris Dynabeads™ Pan Mouse IgG revêtues d’IgG anti-souris humaines monoclonales. L’anticorps monoclonal est une IgG4 anti-souris spécifique au Fc humain* et n’a pas montré de réaction croisée aux IgG humaines, de rat, de hamster, de chèvre, de lapin et de cobaye.
Conserver entre 2 et 8°C.
Type de produit IgG de souris Pan
Type de colorant Dynabeads™ Pan
Espèces hôtes Humaine
Comprend 5 mL Dynabeads Pan Mouse IgG coated with monoclonal human anti-mouse IgG. The monoclonal antibody is unique Fc-specific human anti-mouse IgG4, and it shown no cross reactivity to human, rat, hamster, goat, rabbit and guinea pig IgG.
Technologie d’isolement Déplétion, isolement négatif ou isolement positif
Nbre de cellules Traite ∼ 2 x 10^9 cellules au total
Viabilité de sortie >95 %
Gamme de produits DYNAL, Dynabeads
Pureté ou qualité Niveau de recherche
Quantité 5 x 5 mL
Réactivité Toutes les espèces, à l’exception de la souris
Type d’échantillon PBMC, digestions tissulaires, sang
Conditions d’expédition Température ambiante
Numéro de cellule du matériau de départ 1 x 10^7 PBMC par isolement
Espèces cibles Toutes les espèces, à l’exception de la souris