Learn More
Invitrogen™ Streptavidine T1 Dynabeads™ MyOne™
Code produit. 10009822
Click to view available options
Type de produit:
Conjugué de streptavidine, Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Dynabeads™ M-270 Streptavidin
Dynabeads™ M-280 Streptavidin
Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1
Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Dynabeads™ Streptavidin Trial Kit
Dynabeads™ Streptavidin for Target Enrichment
Kit d’isolement, Dynabeads™ kilobaseBINDER™ Kit
Quantité:
10 mL
100 mL
10 mL
2 mL
200 Isolations
4 x 1 mL
50 mL
Conditionnement:
1 pièce
10mL
2mL
50mL
Code produit. 10009822
Marque: Invitrogen™ 65801D
Includes
1 ml (10 mg/ml) de chacun des types de microbilles suivants : Dynabeads™ M-280 Streptavidine (2,8μm de microbilles fournies à une concentration de 6-7x108 microbilles par ml, Dynabeads™ M-270 Streptavidine (2,8μm de microbilles fournies à une concentration de 6-7x108 microbilles par ml, Dynabeads™ MyOne™ Streptavidine C1 (1μm de microbilles fournies à une concentration de7-12x109 microbilles par ml, Dynabeads™ MyOne™ Streptavidine T1 (1μm de microbilles fournies à une concentration de 7-12x109 microbilles par ml
La streptavidine Dynabeads MyOne T1 représente la méthode de référence pour l’isolement et la manipulation d’acides nucléiques biotinylés, d’anticorps ou d’autres ligands et cibles biotinylés.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are designed for high-specificity, low-background capture of target molecules with biotinylated affinity binders such as antibodies, antigens, or oligonucleotides. Available in various sizes and surface chemistries, these beads can be tailored to provide the best fit for specific application needs.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are compatible with high-throughput automation platforms, including KingFisher sample purification systems, ensuring seamless integration into new and existing workflows.
Les produits Dynabeads couplés à de la streptavidine sont exceptionnels en matière d’isolement et de manipulation des cibles et molécules biotinylées (par ex. : anticorps, protéines, peptides, petites molécules, sucres, lectines, oligonucléotides et ADN/ARN). Les billes sont disponibles avec différentes tailles et propriétés de surface.
Les produits à la streptavidine Dynabeads, uniformes et superparamagnétiques, sont dotés d’une couche simple (et non multiple) de streptavidine recombinante, liée par covalence à leur surface. Ceci permet une disponibilité stérique de la grande majorité des sites de liaison à la biotine, non seulement pour une liaison de biotine libre, mais aussi pour une liaison de ligands biotinylés/cibles. La surface spécifique et définie permet une capture, une séparation et une manipulation en aval efficaces. La monocouche de streptavidine réduit les fuites à des niveaux négligeables, et l’absence de streptavidine adsorbée en excès assure une uniformité des lots.
Applications : la très forte affinité de liaison de l’interaction streptavidine-biotine (Kd=10-15) est exploitée dans un large éventail d’applications. Les Dynabeads couplées à de la streptavidine sont largement utilisées dans la capture directe et indirecte, la séparation et la manipulation en aval des acides nucléiques, la purification des protéines de liaison de l’ADN/ARN, les études d’interaction des protéines/peptides et des protéines, l’immunoprécipitation, l’immunodosage, le phage display, le biopanning, le screening de médicaments et l’isolement cellulaire.
  • Isolation directe et rapide de n’importe quelle molécule biotinylée
  • Protocoles flexibles avec une cinétique délicate et efficace des réactions en phase liquide
  • Aucun filtre, aucune colonne ni aucune centrifugation nécessaires
  • Possibilité d’ajuster facilement les protocoles et de passer ainsi d’un fonctionnement manuel à un fonctionnement automatisé sur tous les robots de laboratoire pouvant être équipés d’un aimant
  • Capture efficace avec un rapport signal-bruit élevé et une plus grande sensibilité grâce à une cinétique rapide en phase liquide
  • Reproductibilité entre lots élevée, ce qui garantit des résultats uniformes
Durée de conservation : 36 mois
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction d’ADN, dosages d’activité enzymatique et protéique, immunoprécipitation, purification des protéines et des peptides, préparation des échantillons de protéine et purification des protéines, protéines, expression, isolement et analyse, purification de l’ADN et de l’ARN propre à la séquence, purification de l’ARN/ADN viral
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de microbilles Magnetic polystyrene-based beads covalently coupled with recombinant Streptavidin
Concentration 10 mg/mL
Contenu et stockage The Dynabeads Streptavidin Trial Kit contains 1 mL (10 mg/mL) each of four different streptavidin-coated Dynabeads so you can find the best match for your application.
• Dynabeads M-280 Streptavidin
• Dynabeads M-270 Streptavidin
• Dynabeads MyOne Streptavidin C1
• Dynabeads MyOne Streptavidin T1
Store at 2–8°C.
Format Beads in Suspension
Isolation Technology Magnetic Bead
Diamètre (métrique) 1 μm and 2.8 μm (CV < 5%)
À utiliser avec (équipement) KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets
À utiliser avec (application) Compare Dynabeads™ Streptavidin types for optimal performance across size, surface chemistry, and binding capacity.
Compatibilité à haut débit High-throughput Compatible
Gamme de produits Dynabeads
Type de produit Dynabeads™ Streptavidin Trial Kit
Quantité 4 x 1 mL
Conditions d’expédition Ambient Temperature
État réglementaire For Research Use Only
Certifications/Conformité ISO9001 and ISO13485
Fonctionnalité de surface Tosylactivated hydrophobic surface blocked with BSA (Dynabeads M-280 Streptpavidin and Dynabeads MyOne Streptavidin T1), Carboxylic acid hydrophilic surface, non-blocked (Dynabeads M-270 beads and Dynabeads MyOne Streptavidin C1)