Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Untouched™ Human Monocytes Kit
Description
Includes
Microbilles de déplétion 10 ml MyOne SA Dynabeads et mélange d’anticorps de 2 ml avec anticorps monoclonaux dirigés contre les CD3, CD7, CD16 (a et b), CD19, CD56, CD123 et CD235a humaines (glycophorine A)
Le kit de monocytes humains Dynabeads Untouched déplète les cellules T, les cellules B, les cellules NK, les cellules dendritiques, les granulocytes et les érythrocytes, tandis que les monocytes humains isolés négativement sont laissés dans l’échantillon. Les cellules monocytes isolées sont en parfait état pour tout dosage et toute application fonctionnels.
- Pureté, récupération et viabilité élevées des monocytes humains
- Faciles à utiliser et à mettre à l’échelle
- Aucune colonne n’est requise
- Capacité : Traite environ 1 x 109 cellules / kit
- Type de cellule : Monocytes
- Produit final : Cellules
- Méthode d’isolement : Isolement négatif
- Nombre de réactions : 20
- Viabilité de sortie : >96%
- Type d’échantillon : MNC
- Matériau de démarrage (n° de cellule) : environ 5 x 107 cellules / test
- Espèces cibles : Humaine
Analyse cellulaire, isolement des cellules, isolement et expansion des cellules, isolement des cellules humaines
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Monocytes |
| Contenu et stockage | Le kit contient : 10 ml de microbilles de déplétion MyOne SA Dynabeads, un réactif de blocage de 2 ml et un mélange d’anticorps de 2 ml avec anticorps monoclonaux dirigés contre les CD3, CD7, CD16 (a et b), CD19, CD56, CD123 et CD235a humaines (glycophorine A) Conditions de conservation : 2 à 8°C. Ne pas congeler. |
| Type de produit | Kit de monocytes humains |
| Type de produit final | Cellules |
| Format | Microbille |
| Technologie d’isolement | Isolement négatif |
| Nbre de cellules | Traite ∼ 1 x 10^9 cellules⁄kit |
| Nbre de tests | 20 |
| Viabilité de sortie | >96% |
| Gamme de produits | DYNAL, Dynabeads, Untouched |
| Afficher plus |