Learn More
Invitrogen™ Streptavidine T1 Dynabeads™ MyOne™
Code produit. p-4922124
Click to view available options
Type de produit:
Conjugué de streptavidine, Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Dynabeads™ M-270 Streptavidin
Dynabeads™ M-280 Streptavidin
Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1
Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Dynabeads™ Streptavidin Trial Kit
Dynabeads™ Streptavidin for Target Enrichment
Kit d’isolement, Dynabeads™ kilobaseBINDER™ Kit
Quantité:
10 mL
100 mL
10 mL
2 mL
200 Isolations
4 x 1 mL
50 mL
Conditionnement:
1 pièce
10mL
2mL
50mL
Code produit. 10099482
Marque: Invitrogen™ 65001
Includes
Les Dynabeads™ sont fournis en PBS, pH de 7,4 avec 0,01 % de Tween™ 20 et 0,02 % de NaN3 ajoutés comme conservateurs.
La streptavidine Dynabeads MyOne T1 représente la méthode de référence pour l’isolement et la manipulation d’acides nucléiques biotinylés, d’anticorps ou d’autres ligands et cibles biotinylés.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are designed for high-specificity, low-background capture of target molecules with biotinylated affinity binders such as antibodies, antigens, or oligonucleotides. Available in various sizes and surface chemistries, these beads can be tailored to provide the best fit for specific application needs.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are compatible with high-throughput automation platforms, including KingFisher sample purification systems, ensuring seamless integration into new and existing workflows.
Ces microbilles uniformes et superparamagnétiques ont un diamètre de 1 μm et une seule couche (et non plusieurs) de streptavidine recombinante, couplée à la surface par liaison covalente. Ceci permet une disponibilité stérique de la grande majorité des sites de liaison à la biotine, non seulement pour une liaison de biotine libre, mais aussi pour une liaison de ligands biotinylés/cibles. Les microbilles sont hydrophiles, chargées négativement et présentent une cinétique de réactions en phase liquide rapide. La surface spécifique et définie permet une capture, une séparation et une manipulation en aval efficaces. La monocouche de streptavidine réduit les fuites à des niveaux négligeables. L’absence de streptavidine adsorbée en excès assure une uniformité des lots et une reproductibilité des résultats. Les Dynabeads MyOne 1 μm possèdent une grande surface, une haute capacité, une attraction magnétique efficace et un faible taux de sédimentation pendant l’incubation. Personnalisation pour une utilisation dans des protocoles automatisés où un rendement élevé est primordial. Le produit respecte des étalons optimaux de reproductibilité (dans et entre les lots), offre une excellente capacité d’automatisation et favorise la fiabilité des résultats.
  • L’affinité de liaison très élevée de l’interaction streptavidine-biotine (Kd = 10-15) est exploitée dans un large éventail d’applications.
  • Isolation directe et rapide de n’importe quelle molécule biotinylée
  • Protocoles flexibles avec une cinétique délicate et efficace des réactions en phase liquide
  • Adapté aux applications d’acides nucléiques aux exigences extrêmes
  • Très faible liaison non spécifique des nucléotides et des acides nucléiques
  • Faible liaison non spécifique des petites protéines chargées négativement
  • Leur taille petite, bien qu’uniforme, présente une large surface par mg de microbilles et une capacité élevée correspondante pour la molécule cible
  • Faible taux de sédimentation, bien que riche en fer, assurant une séparation magnétique rapide
  • Les protocoles biomagnétiques sont facilement adaptés aux plateformes automatisées
  • Reproductibilité élevée lot à lot, ce qui garantit des résultats uniformes dans votre application
  • La production suit un procédé validé et conforme aux exigences BPFa pour les dispositifs médicaux
Analyse et purification d’ADN et d’ARN, extraction d’ADN, immunoprécipitation de chromatine (ChIP), purification et analyse d’ADN et d’ARN, purification d’ADN, immunoprécipitation, purification de protéines et de peptides, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse, RNAI, épigénétique et recherche d’ARN non codant, purification d’ADN ou d’ARN, purification d’ARN / ADN viraux
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de microbilles Magnetic polystyrene-based beads covalently coupled with recombinant Streptavidin
Concentration 10 mg/mL
Contenu et stockage Dynabeads MyOne Streptavidin C1 are supplied in PBS, pH 7.4, with 0.01% Tween-20 and 0.09% NaN3. Store at 2–8°C.
Format Beads in Suspension
Isolation Technology Magnetic Bead
Diamètre (métrique) 1 μm (CV < 5%)
À utiliser avec (équipement) KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets
À utiliser avec (application) Immunoassays, immunoprecipitations, or viral DNA/RNA and mRNA isolations for downstream nucleic acid amplification workflows, requiring high sensitivity, capacity, or rapid target capture, under harsh conditions or minimal nuclease activity
Compatibilité à haut débit High-throughput Compatible
Gamme de produits Dynabeads
Type de produit Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1
Quantité 2 mL
Conditions d’expédition Ambient Temperature
Propriété de liaison ≥2800 pmol free biotin/mg beads
État réglementaire For Research Use Only
Certifications/Conformité ISO9001 and ISO13485
Fonctionnalité de surface Carboxylic acid hydrophilic surface, non-blocked