Learn More
Invitrogen™ SampleRack (for DynaMag™-2 magnet)
Description
Includes
Un copolymère acrylique SampleRack. Peut contenir 16 microtubes à centrifuger.
Ce rack en plastique amovible est fourni avec l’aimant DynaMag-2.
- Peut contenir 16 microtubes à centrifuger de 1,5 ml
- Les tubes sont conservés dans un SampleRack, avant, pendant et après l’isolement
- Lors de la manipulation de plusieurs échantillons en parallèle, utilisez des SampleRacks supplémentaires pour augmenter la capacité
- Avec deux racks, conservez jusqu’à 16 tubes dans le même SampleRack tout au long de la procédure d’isolement Dynabeads, en déplaçant le rack sur et hors de l’aimant selon les besoins
- Le SampleRack peut être placé sur une paillasse, dans un réfrigérateur ou un incubateur
Analyse cellulaire, isolement cellulaire, isolement et expansion cellulaire, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ADN, immunoprécipitation, aimants pour l’isolement cellulaire, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse, purification d’ADN ou d’ARN spécifique au séquençage, purification de réaction par séquençage
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contient un copolymère acrylique SampleRack. Peut contenir 16 microtubes à centrifuger. Conserver entre 4 et 30°C. |
| À utiliser avec (équipement) | DynaMag™-2 |
| Gamme de produits | DynaMag |
| Quantité | Pièce |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type de produit | Portoir d’échantillons |