Learn More
Invitrogen™ Kit de démarrage de gels d’agarose E-Gel™ EX, 1 %
Description
Includes
Les kits de démarrage E-Gel EX comprennent le système d’alimentation E-Gel iBase, le transilluminateur en temps réel E-Gel Safe Imager, l’échelle d’ADN E-Gel 1 kb Plus et une boîte de 10 gels contenant des gels E-Gel EX à 1 % ou 2 %.
- Séparation complète (en poids moléculaire) en 10 minutes
- Accès facile au gel pour l’extraction des bandes d’ADN ou le transfert vers les membranes pour la séparation et la sensibilité de l’ADN lors du transfert Southern
- Sensibilité supérieure de plus de cinq fois à celle de gels comparables contenant du bromure d’éthidium prouvée
- Une sensibilité supérieure nécessite moins d’échantillons, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent
- Ils peuvent également être utilisés pour l’analyse rapide des échantillons d’ARN. Objectif : vérifier leur intégrité avant de poursuivre les applications en aval.
- Une coloration exclusive incorporée dans les gels est excitable par une lumière bleue visible, permettant une surveillance sûre en temps réel de la migration d’ADN ou d’ARN avec le transilluminateur en temps réel E-Gel Safe Imager.
- L’échelle d’ADN 1 Kb Plus, stable à température ambiante et prête à l’emploi, est pré-mélangée avec un tampon de chargement et est formulée spécifiquement pour les gels E-Gel EX ainsi que sur d’autres gels E-Gel prémoulés.
- Des échelles standard qui ne sont pas pré-mélangées avec du tampon de chargement peuvent également être utilisées, mais en quantités inférieures à celles requises pour les autres gels.
- Peigne unique
- Type d’échantillon : ADN double brin (dsDNA), ARN simple brin
- Volume d’échantillon ; 20 μl
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Spécification
Spécification
| Concentration | 1% |
| Format | 11 puits |
| Plage de séparation | 100 bp à 5 kb |
| Puits | 11 puits |
| Contenus des kits | Les kits de démarrage E-Gel EX comprennent le système d’alimentation E-Gel iBase, le transilluminateur en temps réel E-Gel Safe Imager, l’échelle d’ADN E-Gel 1 kb Plus et une boîte de 10 gels contenant des gels E-Gel EX à 1 % ou 2 %. Des boîtes de 20 gels et de 10 gels sont également disponibles séparément. |
| Quantité | À l’unité |
| Conditions de stockage | Stocker les gels à température ambiante. La stabilité des gels E-Gel™ EX est garantie pendant 3 mois, sous réserve d’un stockage correct. |
| Type de produit | Kit de démarrage gel d’agarose |