Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Go! Agarose Gels, 2%
Code produit. p-4926741
Click to view available options
Quantité:
10 gels/boîte.
20 gels/boîte.
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
Code produit. 12393643
Marque: Invitrogen™ G441002
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour effectuer l’électrophorèse sur gel d’agarose avec seulement quelques échantillons à analyser
  • Les cassettes de gel d’agarose prémoulées sont équipées chacune de quatre puits et sont prémélangées avec un colorant d’acide nucléique excitable à la lumière bleue
  • Peuvent être stockés à température ambiante et sont prêts à l’emploi sans tampons ou réactifs supplémentaires
  • Conçu spécifiquement pour être utilisés avec les composants de l’E-Gel Go! Système
  • Pour un contrôle rapide des PCR de point final, des digestes de restriction, des préparations plasmidiques ou d’autres réactions de biologie moléculaire
  • Utilisez un colorant exclusif formulé pour offrir une sensibilité de détection élevée et pouvant être visualisé avec des transilluminateurs UV traditionnels
  • Utilisées avec la lumière bleue, les bandes doivent être visualisées à travers un filtre ambré
  • Bandes nettes et résultats reproductibles et fiables
  • Format de puits à peigne unique
  • Volume d’échantillon ; 10 μl
  • Pour les fragments d’ADN double brin linéaires dont la taille varie entre environ 1,5 kbp et 100 bp, les gels à 2 % offrent une excellente résolution et séparation.
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Compatible Ladders Échelle d’ADN E-Gel™ 1 Kb Plus Express
Contenu et stockage • Chaque boîte contient 10 cassettes de gel d’agarose E-Gel™ Go! à 2 % précoulées et scellées individuellement
Conserver à température ambiante.
Pourcentage de gel 2%
Type de gel E-Gel
Type de produit Gel d’agarose Go
Volume de chargement des échantillons 10 µl
Plage de séparation 50 bp jusqu’à 2 kb
Type de coloration SYBR™ Gold
Puits 4 puits
Quantité 10 gels/boîte.
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de système E-Gel™ Go!
Modèle de puits Peigne unique