Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ High-ReSolution Agarose Gels, 4%
Description
Includes
Contient un multi-pack de 18 gels.
- Prêt à être utilisé avec de l’agarose, des électrodes et des colorants d’ADN conditionnés dans une cassette sèche, jetable et transparente aux UV
- Il n’y a aucun gel à verser, aucun tampon à préparer, aucune étape de coloration ou de décoloration à effectuer ni de boîtes à gel à assembler
- Permettant d’obtenir une résolution et une clarté excellentes en 12 minutes, ils conviennent parfaitement à l’analyse des produits de PCR, à la digestion par enzymes de restriction et aux préparations plasmidiques.
- Gels à peigne unique à 12 puits
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contient une boîte multiple de 18 gels. Conserver à température ambiante. |
| Pourcentage de gel | 4% |
| Type de gel | E-Gel |
| Puits | 12 puits |
| Dans le colorant de gel | Bromure d’éthidium |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Modèle de puits | Peigne unique |
| Gamme de produits | E-Gel |
| Type de produit | Gel d’agarose |