Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Opener Replacement Steel Blades
Description
Permet la purification de fragments d’ADN à partir du gel, le transfert d’échantillons sur une membrane pour l’analyse par transfert southern ou la postcoloration des E-gels transparents. L’ouvre-cassette E-Gel est sûr et facile à utiliser. Placez simplement la cassette E-Gel dans l’ouvre-cassette E-Gel et tournez le bouton pour serrer.
- L’ouvre-cassette E-Gel utilise deux lames en acier pour ouvrir rapidement et en toute sécurité la cassette E-Gel sans endommager le gel
- En seulement quelques minutes et avec un minimum d’efforts, l’E-Gel sera prêt pour les procédures suivantes
- Construction en aluminium anodisé pour une durabilité maximale
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| À utiliser avec (équipement) | Cassettes E-Gel™ |
| Type | Lame de rechange en acier pour dispositif d’ouverture E-Gel |
| Quantité | 10 blades |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.