Learn More
Invitrogen™ Gateway™ pDEST™14 Vector
Click to view available options
Quantité:
6 μg
Conditionnement:
6µg
Description
Includes
Tous les vecteurs de destination sont lyophilisés et superenroulés.
Requires
Clone d’entrée Gateway, mélange d’enzymes Gateway LR Clonase™ et tampon de réaction.
- Les vecteurs de destination possèdent des sites attR pour une recombinaison avec n’importe quel fragment flanqué d’attL, qu’il s’agisse d’un clone d’entrée ou d’un clone RF Ultimate.
Expression bactérienne, Clonage, Clonage Gateway, Expression protéique, Protéines, Expression, Isolement et analyse
Spécification
Spécification
| Système constitutif ou inductible | Inductible |
| Accélérateur | T7 |
| Type de produit | Vecteur d’expression |
| Agent de sélection (eucaryotique) | Néant |
| Contenu et stockage | Tous les vecteurs de destination sont lyophilisés et superenroulés. |
| Résistance aux antibiotiques des bactéries | Ampicilline (AmpR) |
| Marqueur de protéine | Non étiqueté |
| Méthode de clonage | Gateway™ |
| Quantité | 6 μg |
| Vecteur | pDEST, vecteurs Gateway T7 |
| Afficher plus |