Learn More
Invitrogen™ Gateway™ pDEST™24 Vector
Click to view available options
Quantité:
6 μg
Conditionnement:
6µg
Description
Includes
Tous les vecteurs de destination sont lyophilisés et superenroulés.
Requires
Clone d’entrée Gateway, mélange d’enzymes Gateway LR Clonase™ et tampon de réaction.
Expression bactérienne, clonage, clonage Gateway, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse
Spécification
Spécification
| Système constitutif ou inductible | Inductible |
| Accélérateur | T7 |
| Type de produit | Vecteur d’expression de destination du système Gateway |
| Agent de sélection (eucaryotique) | Néant |
| Contenu et stockage | Tous les vecteurs de destination sont lyophilisés et superenroulés. |
| Résistance aux antibiotiques des bactéries | Ampicilline (AmpR) |
| Marqueur de protéine | Marquage GST |
| Méthode de clonage | Gateway™ |
| Quantité | 6 μg |
| Vecteur | pDEST, vecteurs Gateway T7 |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto